11-Chloro-1-undecène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14513-100G
APOSOR14513-100GEA 418 EUR InStock
APOSOR14513-100G
11-Chloro-1-undecène
11-Chloro-1-undecène
Formule: C₁₁H₂₁Cl
MW: 188,74 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C/6mmHg
Densité: 0.995 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00671354
Numéro CAS: 872-17-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité