Boc-2-chloro-L-phenylalanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid, 2-Chloro-L-phenylalanine, N-BOC protected, Boc-Phe(2-Cl)-OH
OR14540-1G
APOSOR14540-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14540-1G
Boc-2-chloro-L-phenylalanine
Boc-2-chloro-L-phenylalanine
Formule: C₁₄H₁₈ClNO₄
MW: 299,76 g/mol
Point de fusion: 94…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672514
Numéro CAS: 114873-02-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité