Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14550-5G
APOSOR14550-5GEA 71.3 EUR InStock
APOSOR14550-5G
Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine 97%
Fmoc-4-chloro-L-phenylalanine
Formule: C₂₄H₂₀ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00080281
Numéro CAS: 175453-08-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité