Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Fmoc-Phe(4-Br)-OH
OR14558-1G
APOSOR14558-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14558-1G
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH 97%
Fmoc-L-Phe(4-Br)-OH
Formule: C₂₄H₂₀BrNO₄
MW: 466,30 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273460
Numéro CAS: 198561-04-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité