(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-L-homophenylalanine, (S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-4-phenylbutyric Acid, Boc-Homophe-OH, (S)-2-(Boc-amino)-4-phenylbutyric Acid
OR14560-25G
APOSOR14560-25GEA 71.2 EUR InStock
APOSOR14560-25G
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid 97%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₅H₂₁NO₄
MW: 279,34 g/mol
Point de fusion: 76…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00076904
Numéro CAS: 100564-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité