Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Fmoc-D-Phe(3,4-DiCl)-OH, Fmoc-3,4-dichloro-D-Phe-OH
OR14609-1G
APOSOR14609-1GEA 33.5 EUR InStock
APOSOR14609-1G
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine 95+%
Fmoc-3,4-dichloro-D-phenylalanine
Formule: C₂₄H₁₉Cl₂NO₄
MW: 456,319 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00273472
Numéro CAS: 177966-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité