4-(3-Nitrobenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 4-(3-nitrobenzyl)piperazine-1-carboxylate
OR1461-1G
APOSOR1461-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSOR1461-1G
4-(3-Nitrobenzyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(3-Nitrobenzyl)piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₆H₂₃N₃O₄
MW: 321.372 g/mol
Point de fusion: 84…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797469
Numéro CAS: 203047-33-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité