Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3,3-diphenylpropanoic acid, Fmoc-β,β-diphenyl-Ala-OH
OR14628-1G
APOSOR14628-1GEA 87 EUR InStock
APOSOR14628-1G
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine 97%
Fmoc-L-3,3-diphenylalanine
Formule: C₃₀H₂₅NO₄
MW: 463,533 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672337
Numéro CAS: 201484-50-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité