Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid

Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(thiazol-4-yl)propanoic acid, 3-Thiazol-4-yl-D-alanine, N-BOC protected

OR14635-250MG
APOSOR14635-250MGEA 91.5 EUR InStock
APOSOR14635-250MG
(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid
(2R)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(1,3-thiazol-4-yl)propanoic acid


Formule: C₁₁H₁₆N₂O₄S
MW: 272,33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079680
Numéro CAS: 134107-69-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité