Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-D-phenylalanine 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: H-D-Phe(4-Cl)-OH, (R)-2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propionic acid, H-p-Chloro-D-Phe-OH

OR14692-1G
APOSOR14692-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14692-1G
4-Chloro-D-phenylalanine 98%
4-Chloro-D-phenylalanine


Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199,64 g/mol
Point de fusion: 260 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00079675
Numéro CAS: 14091-08-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité