2-Bromo-L-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14693-1G
APOSOR14693-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR14693-1G
2-Bromo-L-phenylalanine 97%
2-Bromo-L-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD03092958
Numéro CAS: 42538-40-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité