D-Homophenylalanine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR14698-25G
APOSOR14698-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR14698-25G
D-Homophenylalanine 98%
D-Homophenylalanine
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063091
Numéro CAS: 82795-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité