3-Nitro-D-phenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Phe(3-NO₂)-OH, (R)-2-Amino-3-(3-nitrophenyl)propanoic acid
OR14708-1G
APOSOR14708-1GEA 36.4 EUR InStock
APOSOR14708-1G
3-Nitro-D-phenylalanine 97%
3-Nitro-D-phenylalanine
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
MW: 210,189 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117829
Numéro CAS: 169530-97-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité