3-(2-Pyridyl)-D-alanine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: H-D-2-Pal-OH, H-β-(2-Pyridyl)-D-Ala-OH
OR14722-250MG
APOSOR14722-250MGEA 40.6 EUR InStock
APOSOR14722-250MG
3-(2-Pyridyl)-D-alanine
3-(2-Pyridyl)-D-alanine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00237245
Numéro CAS: 37535-52-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité