2-[(4-Chlorobenzyl)amino]benzenecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14814-1G
APOSOR14814-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR14814-1G
2-[(4-Chlorobenzyl)amino]benzenecarboxylic acid
2-[(4-Chlorobenzyl)amino]benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₂ClNO₂
MW: 261,71 g/mol
Point de fusion: 146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03032901
Numéro CAS: 14345-04-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité