2-Iodo-3-nitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Iodo-1-methyl-3-nitrobenzene
OR14830-1G
APOSOR14830-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR14830-1G
2-Iodo-3-nitrotoluene
2-Iodo-3-nitrotoluene
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,0300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00091040
Numéro CAS: 6277-17-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité