5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR14831-250MG
APOSOR14831-250MGEA 65.4 EUR InStock
APOSOR14831-250MG
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazole
5-Amino-3-isopropyl-1,2,4-thiadiazole
Formule: C₅H₉N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093824
Numéro CAS: 32039-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité