4-Acetyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamidehydroiodide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Acetylpiperazine-1-carboxamidine hydroiodide
OR1484-1G
APOSOR1484-1GEA 183 EUR InStock
APOSOR1484-1G
4-Acetyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamidehydroiodide
4-Acetyltetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboximidamidehydroiodide
Formule: C₇H₁₅IN₄O
MW: 298,13 g/mol
Point de fusion: 229…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797494
Numéro CAS: 849776-26-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité