Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

4-Bromotoluène

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR1485-500G
APOSOR1485-500GEA 168 EUR InStock
APOSOR1485-500G
4-Bromotoluène
4-Bromotoluène


Formule: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Point d'ébullition: 183…184 °C
Point de fusion: 26…29 °C
Densité: 1.39 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000109
Numéro CAS: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité