15-Hydroxypentadecanoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1489-1G
APOSOR1489-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSOR1489-1G
15-Hydroxypentadecanoic acid 99%
15-Hydroxypentadecanoic acid
Formule: C₁₅H₃₀O₃
MW: 258,40 g/mol
Point de fusion: 84…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039535
Numéro CAS: 4617-33-8
EINECS: 225-026-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité