6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Phenylpyridazin-3(2H)-one, 3-Hydroxy-6-phenylpyridazine
OR14974-5G
APOSOR14974-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR14974-5G
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone
6-Phenyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₁₀H₈N₂O
MW: 172,19 g/mol
Point de fusion: 201…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114953
Numéro CAS: 2166-31-6
EINECS: 218-505-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité