2-Amino-4-nitrobenzenemethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-nitrobenzyl alcohol
OR1499-250MG
APOSOR1499-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1499-250MG
2-Amino-4-nitrobenzenemethanol 98%
2-Amino-4-nitrobenzenemethanol
Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,1500 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01664410
Numéro CAS: 78468-34-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité