1,3-Oxazole-2-carbaldehyde 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Waarschuwing
Synonyms: Oxazole-2-carbaldehyde
OR14993-250MG
APOSOR14993-250MGEA 50.9 EUR InStock
APOSOR14993-250MG
1,3-Oxazole-2-carbaldehyde 96%
1,3-Oxazole-2-carbaldehyde
Formule: C₄H₃NO₂
MW: 97.07 g/mol
Température de stockage: Vriezer
Numéro MDL: MFCD03412587
Numéro CAS: 65373-52-6
ONU: 1993
ADR: 3 III
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 250 mg APOSOR14993-250MG
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité