Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(±)-2-Bromobutyrate d'éthyle

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

OR15008-500G
APOSOR15008-500GEA 101 EUR InStock
APOSOR15008-500G
(±)-2-Bromobutyrate d'éthyle
(±)-2-Bromobutyrate d'éthyle


Formule: C₆H₁₁BrO₂
Point d'ébullition: 177 °C
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000155
Numéro CAS: 533-68-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité