Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromure de benzyltriméthylammonium

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium bromide

OR15010-25G
APOSOR15010-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15010-25G
Bromure de benzyltriméthylammonium
Bromure de benzyltriméthylammonium


Formule: C₁₀H₁₆BrN
MW: 230,15 g/mol
Point de fusion: 228…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011780
Numéro CAS: 5350-41-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité