5-Bromopyridine-2-carbonyl chloride, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR15012-1G
APOSOR15012-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR15012-1G
5-Bromopyridine-2-carbonyl chloride, grade Technique
5-Bromopyridine-2-carbonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO
Point de fusion: 120 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368290
Numéro CAS: 137178-88-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité