Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-o-xylène 98%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2,3-dimethylbenzene, 3-Chloro-1,2-dimethylbenzene

OR15013-5G
APOSOR15013-5GEA 29 EUR InStock
APOSOR15013-5G
3-Chloro-o-xylène 98%
3-Chloro-o-xylène


Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060689
Numéro CAS: 608-23-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité