4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(tert-Butoxy)phenylboronic Acid, 4-tert-Butoxyphenylboronic acid
OR15015-1G
APOSOR15015-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR15015-1G
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid 95+%
4-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₅BO₃
MW: 194,035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094965
Numéro CAS: 176672-49-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité