4-Biphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15024-1G
APOSOR15024-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15024-1G
4-Biphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Biphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₁BO₂
MW: 280,17 g/mol
Point de fusion: 112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368291
Numéro CAS: 144432-80-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité