N-[(3,5-Dimethylphenyl)carbamothioyl]benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15025-5G
APOSOR15025-5GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR15025-5G
N-[(3,5-Dimethylphenyl)carbamothioyl]benzamide
N-[(3,5-Dimethylphenyl)carbamothioyl]benzamide
Formule: C₁₆H₁₆N₂OS
Point de fusion: 122…124 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02631870
Numéro CAS: 117174-79-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité