Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(piperazin-1-yl)nicotinate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(piperazin-1-yl)pyridine-3-carboxylate, 3-Cyano-5-(ethoxycarbonyl)-2-methyl-6-(piperazin-1-yl)pyridine
OR15037-1G
APOSOR15037-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR15037-1G
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(piperazin-1-yl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(piperazin-1-yl)nicotinate
Formule: C₁₄H₁₈N₄O₂
MW: 274,318 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01311995
Numéro CAS: 402479-97-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité