2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15040-5G
APOSOR15040-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15040-5G
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂H₂N₂S₂
MW: 118,17 g/mol
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040404
Numéro CAS: 18686-82-3
EINECS: 242-504-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité