Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 4-Quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester
OR15094-1G
APOSOR15094-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR15094-1G
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Ethyl-4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃
MW: 218,21 g/mol
Point de fusion: 189…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051583
Numéro CAS: 29113-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité