Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15107-1G
APOSOR15107-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR15107-1G
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Formule: C₉H₁₀O₄
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321262
Numéro CAS: 6702-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité