4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR1512-5G
APOSOR1512-5GEA 125 EUR InStock
APOSOR1512-5G
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde
4-Benzyloxy-3-méthoxybenzaldehyde
Formule: C₁₅H₁₄O₃
Point d'ébullition: 213…215 °C/3.5mmHg
Point de fusion: 62…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003365
Numéro CAS: 2426-87-1
EINECS: 219-379-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité