Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[5-(2-Chlorophenyl)-2-furyl]methanol

Fournisseur: Apollo Scientific

OR15160-1G
APOSOR15160-1GEA 234 EUR InStock
APOSOR15160-1G
[5-(2-Chlorophenyl)-2-furyl]methanol
[5-(2-Chlorophenyl)-2-furyl]methanol


Formule: C₁₁H₉ClO₂
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02628435
Numéro CAS: 40313-66-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité