Ethyl-4-(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2,4-dioxo-4-(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)butanoate
OR15192-1G
APOSOR15192-1GEA 50.9 EUR InStock
APOSOR15192-1G
Ethyl-4-(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Ethyl-4-(2-hydroxy-5-methyl-3-nitrophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Formule: C₁₃H₁₃NO₇
MW: 295,25 g/mol
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443987
Numéro CAS: 859843-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité