Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-(1-Pyrazolyl)acetate
OR15197-250MG
APOSOR15197-250MGEA 36.4 EUR InStock
APOSOR15197-250MG
Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
Ethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)acetate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
MW: 154,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159620
Numéro CAS: 10199-61-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité