3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 5-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
OR15207-250MG
APOSOR15207-250MGEA 60.9 EUR InStock
APOSOR15207-250MG
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
3,4-Dihydro-5-hydroxy-1H-quinolin-2-one
Formule: C₉H₉NO₂
MW: 163,18 g/mol
Point de fusion: 225…227 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862194
Numéro CAS: 30389-33-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité