1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15245-1G
APOSOR15245-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR15245-1G
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
1-Boc-4-(2-chloroethyl)piperazine
Formule: C₁₁H₂₁ClN₂O₂
MW: 248,751 g/mol
Point de fusion: 63…65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443993
Numéro CAS: 208167-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité