5-(tert-Butyl)-2-methoxybenzenecarbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-(tert-Butyl)-2-methoxybenzaldehyde
OR15246-1G
APOSOR15246-1GEA 91.5 EUR InStock
APOSOR15246-1G
5-(tert-Butyl)-2-methoxybenzenecarbaldehyde 98%
5-(tert-Butyl)-2-methoxybenzenecarbaldehyde
Formule: C₁₂H₁₆O₂
MW: 192.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06246086
Numéro CAS: 85943-26-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité