Ethyl-1-(methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15286-1G
APOSOR15286-1GEA 140 EUR InStock
APOSOR15286-1G
Ethyl-1-(methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylate
Ethyl-1-(methylsulphonyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₉H₁₇NO₄S
MW: 235,3 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00115615
Numéro CAS: 217487-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité