Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Butyl-4-chloro-5-formylimidazole, 2-(But-1-yl)-5-chloro-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 2-Butyl-4-chloro-1H-imidazole-5-carbaldehyde

OR1530-25G
APOSOR1530-25GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR1530-25G
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde 97%
2-Butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde


Formule: C₈H₁₁ClN₂O
MW: 186,6387 g/mol
Point de fusion: 97…100 °C
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01934396
Numéro CAS: 83857-96-9
EINECS: 410-260-0
ONU: 3077
ADR: 9+EHS,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité