1,3-Benzoxazole-4-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Amino-1,3-benzoxazole
OR15304-1G OR15304-5G OR15304-100MG
APOSOR15304-1GEA 85.7 EUR InStock
APOSOR15304-1G APOSOR15304-5G APOSOR15304-100MG
1,3-Benzoxazole-4-amine
1,3-Benzoxazole-4-amine
Formule: C₇H₆N₂O
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 163808-09-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité