1-(2-Amino-5-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15306-500MG
APOSOR15306-500MGEA 306 EUR InStock
APOSOR15306-500MG
1-(2-Amino-5-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(2-Amino-5-morpholinophenyl)-1-ethanone
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,27 g/mol
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03787743
Numéro CAS: 98440-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité