4-(4-Chlorophenyl)-2-(4-isopropylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR15322-1G
APOSOR15322-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR15322-1G
4-(4-Chlorophenyl)-2-(4-isopropylphenyl)-4-oxobutanoic acid
4-(4-Chlorophenyl)-2-(4-isopropylphenyl)-4-oxobutanoic acid
Formule: C₁₉H₁₉ClO₃
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664417
Numéro CAS: 344281-36-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité