tert-Butyl-2-amino-3-cyano-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carbonitrile, N6-BOC protected
OR15388-1G
APOSOR15388-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR15388-1G
tert-Butyl-2-amino-3-cyano-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-carboxylate
tert-Butyl-2-amino-3-cyano-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₇N₃O₂S
MW: 279.36 g/mol
Point de fusion: 193…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664037
Numéro CAS: 150986-83-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité