6-(tert-Butyl)-3-methyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-tert-Butyl 3-methyl 2-amino-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(7H)-dicarboxylate, Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate, N6-BOC protected
OR15389-1G
APOSOR15389-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR15389-1G
6-(tert-Butyl)-3-methyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
6-(tert-Butyl)-3-methyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₄S
MW: 312.39 g/mol
Point de fusion: 165…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06200952
Numéro CAS: 877041-47-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité