2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15428-1G
APOSOR15428-1GEA 109 EUR InStock
APOSOR15428-1G
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbohydrazide
Formule: C₁₀H₉N₃OS
Point de fusion: 136…138 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00174011
Numéro CAS: 7113-12-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité