4,5-Dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR15435-250MG
APOSOR15435-250MGEA 72.5 EUR InStock
APOSOR15435-250MG
4,5-Dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
4,5-Dibromo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₃Br₂NO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01348229
Numéro CAS: 34649-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité